Learn More
Fisherbrand™ Rack de stockage à 96 puits PCR™ basse température
Code produit 15788177 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Vert
Violet
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15788177 Violet 5 pièces
15768177 Bleu 5 pièces
15758177 Assortiment 5 pièces
15778177 Vert 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15788177
Permet de faire glisser, de régler, de travailler et de stocker PCR™ échantillons. La basse température PCR™ Le support de rangement à 96 puits comprend des poignées texturées pour une prise en main sûre, un couvercle coulissant et rotatif unique et une base fermée.
  • Le couvercle ambidextre peut être commuté pour s’adapter à l’orientation gauche ou droite.
  • Couvercle amovible.
  • Contient des tubes de 0,2 mL, individuels ou en bandelette.
  • Configuration 8 x 12 puits (96 puits).
  • Peut être utilisé pour le stockage au congélateur jusqu'à -80 °C (-112 °F).
Spécification
Code-barres Alphanumérique
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Couleur Violet
Type de produit Portoir pour PCR
Matériau Plastique ABS
Volume (métrique) du puits 0,2 ml
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Fond rond (puits en U)
Quantité 5/boîte
Largeur (métrique) 9,2 cm
Hauteur (métrique) 3,7 cm
Fit for Purpose Prêt pour la PCR