Learn More
R&L Enterprises™ Bec Bunsen GPL de 13 mm
Code produit 12832164 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
145 mm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12832164 145 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12832164
Expédition estimée: 05-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution pour le chauffage, la stérilisation et la combustion en laboratoire. Les becs Bunsen au gaz naturel de 13 mm R&L Enterprises™ ont une consommation de gaz type de 107,5 litres par heure.
  • Pour une utilisation avec les gaz suivants : propane et butane
  • La température est atteinte à la pointe du cône de flammes bleues
  • Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
  • Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Butane, LPG, Propane
Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure 13 mm
Hauteur (métrique) 145 mm
Nb par paquet 5 boîtes
Poids (métrique) 0,8 kg