Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Teclu avec connexion NF, ouverture de 13 mm
Code produit 11795396 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, LPG, Propane
Méthane, Gaz naturel
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz unitSize
11795396 Butane, LPG, Propane 1 pièce
11785396 Méthane, Gaz naturel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11795396
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Convient au travail du verre et à la soudure.
  • Construits avec une vanne à pointeau de commande de gaz
  • Chambre de mélange conique spécialement conçue qui permet au brûleur d’éteindre une flamme très chaude
  • Le mélange de gaz et d’air est régulé en ajustant la roue moletée sous le tube
  • Diamètre du brûleur : 13 mm, hauteur totale : 150 mm
Spécification
Type de produit Brûleur Teclu
Type de gaz Butane, LPG, Propane
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (application) Verrerie et soudure
Hauteur (métrique) 150 mm
Comprend Connecteur NF de vissage G 0,5 po
Nb par paquet 1 de chaque