Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec connexion Tétine, ouverture de 43 mm
Fournit une puissance de flamme extrêmement forte pour une utilisation intensive.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Flamme large et régulière
- Excellente puissance de chauffage
- Poignée de maintien latérale
- Ouverture du brûleur de 43 mm de large, hauteur de 180 mm
- Taille de flamme réglable avec 4 buses interchangeables
- Fabriqué en laiton nickelé
- Le haut du brûleur est équipé d’une tête en acier perforée, ce qui permet de retirer plusieurs petites flammes, mais très larges
Spécification
Brûleur industriel, Meker | |
Consommation de 188 l/h. | |
Connecteur T-Tine |
Gaz naturel / méthane | |
180 mm | |
1 de chaque |