Learn More
Fisherbrand™ Brûleur semi-micro, gaz LP
Conçu pour fonctionner à 35 millibars de propane et à 28 millibars de butane avec les vannes de réduction de pression appropriées installées sur les bouteilles de gaz.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12842164
  • 27.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2024
Description
  • Tous les jets sont scellés avec un composé de jonction
  • Fabriqué en laiton et en acier nickelé
  • Hauteur globale de 88 mm
Spécification
Spécification
Brûleur semi-micro
9 mm
1 de chaque
Butane, propane, LPG
88 mm