Learn More
R&L Enterprises™ Bec Bunsen pour GPL propane et butane
Code produit 11709777 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, LPG, Propane
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Conditionnement
11709777 Butane, LPG, Propane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11709777
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution pour le chauffage, la stérilisation et la combustion en laboratoire. Les becs Bunsen pour GPL propane et butane R&L Enterprises™ sont conçus pour fonctionner à 35 millibars de propane et à 28 millibars de butane avec les vannes de réduction de pression appropriées installées sur les bouteilles de gaz.
  • Atteint généralement des températures légèrement inférieures à celles obtenues avec le gaz naturel, la plage étant de 850° à 950°C
  • Les gaz de pétrole liquides sont plus recherchés que le charbon ou le gaz naturel : pour cette raison, tous les jets sur les brûleurs GPL sont scellés avec un composé de jonction
  • Dans le cas où les jets peuvent être modifiés, un composé de jonction doit être utilisé
  • Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
  • Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Butane, LPG, Propane
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (application) Connecteur Tétine
Hauteur (métrique) 150 mm
Comprend Connecteur T-Tine
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 0,8 kg