Learn More
Axygen™ Pointe de pipette compatible LTS
Code produit 30090446 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
1 000 μl
Format:
Rack
Recharge
TipStation™
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Format Stérilité Conditionnement
30090446 200 μl Rack Non stérile 960 pièces
30090426 1 000 μl Rack Non stérile 768 pièces
30090440 1 000 μl Recharge Non stérile 768 pièces
30090435 1 000 μl Rack Stérile 768 pièces
30090424 200 μl Recharge Non stérile 960 pièces
30090457 200 μl Rack Stérile 960 pièces
30090451 200 μl TipStation™ Non stérile 960 pièces
30090443 200 μl TipStation™ Stérile 960 pièces
30090456 20 μl Rack Non stérile 960 pièces
30090447 20 μl Recharge Non stérile 960 pièces
30090434 20 μl Rack Stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 30090446 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur LT200R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.75€
    60.28€ / 960 pièces
    Économisez 4.47€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Conception ergonomique pour réduire l’inconfort et optimisée pour fonctionner avec les pipeteurs Rainin LiteTouch. Les pointes offrent un confort palpable avec une réduction de la force nécessaire pour sceller et éjecter, ce qui permet une expérience rati
  • Les embouts compatibles Axygen LTS sont conçus de manière ergonomique pour réduire l'inconfort et optimisés pour fonctionner avec les pipettes Rainin LiteTouch
  • Les embouts offrent un confort que vous pouvez ressentir avec une réduction de la force requise pour sceller et éjecter, permettant une expérience rationalisée de l'aspiration à la distribution
  • Zone d'étanchéité flexible optimisée pour fonctionner avec les pipettes LTS permettant d'utiliser moins de force pendant le pipetage
  • Lignes de graduation pour des contrôles rapides de précision
  • Conception à pointe fine pour une distribution nette des échantillons
  • Résine ultra transparente USP classe VI
  • Tous les embouts sont certifiés sans RNase/DNase, sans ADNg humain, sans inhibition de PCR et apyrogènes
  • Les pourboires sont offerts dans une variété de formats d'emballage; sur racks, sur racks/filtrés, stations de pointe, piles de rechargement et notre solution plus durable: les pointes de pipettes Axygen HybridRack™
  • Le produit non stérile est autoclavable à 122°C pendant 15 minutes
  • Fabriqué aux États-Unis et conforme aux normes ISO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Concluant
Autoclavable Autoclavable
Format Rack
Type de pointe Étalon
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Graduée Non
Matériau Plastique
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, tous les produits sont destinés à un usage de recherche ou de laboratoire général uniquement. * Non destinés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques. Pas à l’usage humain. Ces produits ne sont pas destinés à atténuer la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, lorsque ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement. Corning Life Sciences ne fait aucune affirmation concernant la performance de ces produits pour des applications cliniques ou diagnostiques. Les produits Corning ne sont pas spécifiquement conçus ni testés pour les tests diagnostiques. De nombreux Corning produits, bien que non spécifiques aux tests diagnostiques, peuvent être utilisés dans le flux de travail et la préparation du test à la discrétion du client. Les clients peuvent utiliser ces produits pour étayer leurs affirmations. Nous ne pouvons faire aucune affirmation ou déclaration selon laquelle nos produits sont approuvés pour des tests diagnostiques, que ce soit directement ou indirectement. Le client est responsable de tout test, validation et/ou soumission réglementaire qui pourrait être nécessaire pour soutenir la sécurité et l’efficacité de son application prévue.