Learn More
Hellma Macro cellule 110-QS, verre de quartz SUPRASIL
Description
Volume : 3500 μL
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3500 μl |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |