Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule de précision avec couvercle
Code produit 10484871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Conditionnement
10484871 10 mm 1 pièce
12761675 10 mm -
11776284 10 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10484871 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 6030UV10531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    106.03€ / 1 pièces
    Économisez 38.97€
    26% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves à macro cellules de précision Hellma™ offrent une excellente transparence optique.
  • Avec couvercle plat en PTFE
  • Longueur d'onde de 360 à 2500 nm
  • En verre optique
Spécification
Type Macro cellule
Capacité (métrique) 3,5 ml
Matériau Silice cristalline
Comprend Cuvette avec couvercle en PTFE
Quantité 1/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 260 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) Spectroscopie
Forme Rectangle