Learn More
Hellma™ Cellule d'absorption à macrocuvette
Code produit 10518691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3500 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10518691 3500 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10518691 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 1001040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.40€
    123.12€ / 1 pièces
    Économisez 171.28€
    58% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquée en silice de quartz. Hellma™ La cuvette macro pour cellule d'absorption permet la photométrie avec deux fenêtres, une longueur de trajet optique de 10 mm et est livrée avec un couvercle.
À utiliser pour les analyses photométriques.
  • 10Trajet optique en mm
  • 2 fenêtres
  • Code de matériel : QS, Silice de quartz
  • 12,5 x 12,5 x 45 mm (L x l x H)
Spécification
Capacité (métrique) 3500 μl
Matériau Silice de quartz
Longueur du trajet optique 10 mm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) Analyse photométrique