Learn More
Hellma Macro Cuve, 6030-OG
Code produit 15810332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Conditionnement
15810332 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15810332 Fournisseur Hellma Code fournisseur 60301010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.49€
    59.18€ / 1 pièces
    Économisez 19.31€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cuve de dosage d’absorption en verre optique avec couvercle en PTFE.
  • En verre optique
  • Plage VIS
  • Couvercle en PTFE inclus
Spécification
Capacité (métrique) 3500 μl
Matériau Verre optique
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 9,5 mm
Épaisseur (métrique) Épaisseur de base : 1,5 mm
Comprend Couvercle en PTFE
Quantité 1/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 360 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5 mm