Learn More
Heathrow Scientific Rotor à centrifuger haute vitesse MagFuge™
Code produit 16390886 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
12 x 1,5 / 2 mL
6 x 5 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
16390886 6 x 5 mL 1 pièce
16380886 12 x 1,5 / 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16390886
Rotor à centrifuger haute vitesse MagFuge™ pour 12 tubes de 1,5/2 ml ou 6 tubes de 5 ml.
  • Rotor à grande vitesse
  • Accessoire MagFuge
Spécification
Description Rotor à centrifuger haute vitesse
Matériau Polypropylène
Type Rotor
Capacité 6 x 5 mL
FCR max. 9 785 x g
Vitesse max. 12,500 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Angle Incliné, fixe
Nbre de positions 12