Learn More
Fisherbrand™ Plateforme universelle MAGic Clamp™
Code produit 16363226 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Incubateur d’agitation 16333226
Mini incubateur 16313226
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16363226 Mini incubateur 16313226 1 pièce
16393246 Incubateur d’agitation 16333226 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16363226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.54€
    255.92€ / 1 pièces
    Économisez 118.62€
    31% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plateforme universelle MAGic Clamp™ Fisherbrand™ est dotée d’un accessoire magnétique unique conçu pour faciliter le changement des pinces de flacons.
  • Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
  • Magnétique
  • Peut accueillir une grande variété de pinces pour tubes et flacons
Spécification
Type de produit Plateforme universelle
Matériau Acier
Dimensions (L x l) 9,5 x 11,5 cm (3,74 x 4,53 in)
Description Fixation magnétique
À utiliser avec (application) Racks et pinces de fixation
À utiliser avec (équipement) Mini incubateur 16313226