Spécification
| Type de produit | Plateforme universelle |
| Matériau | Acier |
| Dimensions (L x l) | 45 x 45 cm (17,8 x 17,8 in) |
| Description | Fixation magnétique |
| À utiliser avec (application) | Racks et pinces de fixation |
| À utiliser avec (équipement) | Incubateur d’agitation 16333226 |