Learn More
Bel-Art™ Toucher magique 2™ bacs à glaçons
Beschreibung
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
- Compatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide
- Capable de résister à une large plage de températures allant °de -196 °C (-320 °F) à 100 °C (212 °F).
- Les blocs de glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs
- Finition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant
- Disposent d’un bec verseur pratique, de bords antigoutte, d’un indicateur de ligne de remplissage et d’un raccord rapide, d’un couvercle à clé et d’une base pour faciliter l’empilement
- La casserole de 1 L ne comprend ni bec verseur ni indicateur de niveau de remplissage.
Spezifikation
Spezifikation
| Hauteur (métrique) | 11,6cm |
| Hauteur (impériale) | 4,5 in |
| Longueur (métrique) | 18,3cm |
| Longueur (impériale) | 7,25 in |
| Largeur (métrique) | 18,3 cm |
| Largeur (impériale) | 7,25 po |
| Capacité (impériale) | 0,227 gal. |
| Comprend | Bec verseur, bords antigoutte, un indicateur de ligne de remplissage, un raccord rapide, couvercle clé et base |
| Conception | Légèrement texturé, non adhésif |
| Matériau | Uréthane |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?