Learn More
Bel Art™ Toucher magique 2™ bacs à glaçons
Descripción
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
- Compatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide
- Capable de résister à une large plage de températures allant °de -196 °C (-320 °F) à 100 °C (212 °F).
- Les blocs de glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs
- Finition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant
- Disposent d’un bec verseur pratique, de bords antigoutte, d’un indicateur de ligne de remplissage et d’un raccord rapide, d’un couvercle à clé et d’une base pour faciliter l’empilement
- La casserole de 1 L ne comprend ni bec verseur ni indicateur de niveau de remplissage.
Especificaciones
Especificaciones
| Hauteur (métrique) | 20cm |
| Hauteur (impériale) | 8 in |
| Longueur (métrique) | 30,4cm |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Capacité (impériale) | 0,9 gal. |
| Comprend | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base |
| Conception | Légèrement texturé, antidérapant |
| Matériau | Uréthane |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?