Learn More
Fisherbrand™ Kit de rangement MagLab™
Code produit 11942581 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment (bleu-vert, vert, violet, orange)
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11942581 Assortiment (bleu-vert, vert, violet, orange) 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11942581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    61.25€ / 4 pièces
    Économisez 81.75€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Crée un espace de stockage sans encombrer l’espace de travail restreint. Le kit de rangement Fisherbrand™ MagLab™ utilise un montage magnétique pour ranger divers consommables de laboratoire et de bureau en dehors de la paillasse. Quatre unité
Créez un espace de rangement de laboratoire hors de votre paillasse grâce au MagLab™ système de stockage.
  • Rangez facilement les accessoires de laboratoire et de bureau courants en dehors de votre paillasse
  • Le plastique ABS robuste est translucide pour faciliter l’identification et l’accès au contenu
  • Le kit modulaire comprend quatre pièces uniques
    • MagRack™ contient quatre tubes de 50 mL et neuf tubes de 15 mL
    • MagWipe™ contient une norme (110 mm x 210 mm) Kimwipes™ boîte
    • MagPette™ Contient deux pipettes (compatible avec la plupart des modèles courants)
    • MagBox™ contient divers accessoires
  • Chaque pièce contient quatre aimants puissants pour une adhérence correcte sur la plupart des surfaces métalliques
  • Montage sur des surfaces non métalliques avec une plaque de montage en métal auto-adhésive, fournie
Spécification
Type de produit MagLab Ensemble de rangement
Couleur Assortiment (bleu-vert, vert, violet, orange)
Matériau Plastique ABS
Quantité 4 Paquets
L’appareil peut contenir 4 tubes de 50 mL et 9 tubes de 15 mL, une boîte à mouchoirs standard, deux pipettes et divers accessoires
Hauteur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 102 mm
Longueur (impériale) 20,6 in
Longueur (métrique) 522 mm
Largeur (impériale) 15,5 in
Largeur (métrique) 393 mm