Learn More
Magnesium oxide, 99.95% (metals basis)
Código de producto. 11343258
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11343258 25 g 25g
11333258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11343258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036214.14
 Restricted Item
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Magnesium oxide is used as a refractive material, which is physically and chemically stable at higher temperature. Magnesium oxide is a raw material for producing portland cement. It is also used in agricultural, chemical construction, environment al and other industrial applications. It is also used in medicine, colorimetry, industrial cables, heating elements, ceramics, spin-tunneling devices, and several other materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1309-48-4
Molecular Formula MgO
Molecular Weight (g/mol) 40.30
MDL Number MFCD00011109
InChI Key CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC Name oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Boiling Point 3600°C
Melting Point 2852°C
Color White
Physical Form Fused Lump
Quantity 25 g
Refractive Index 1.736
Assay Percent Range 99.95% (Metals basis)
Density 3.58 g/cm3 at 20°C
Solubility Information Soluble in acid and ammonia. Insoluble in alcohol.
Formula Weight 40.3
Chemical Name or Material Magnesium oxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.