Learn More
IKA™ Agitateur magnétique chauffant, 50 °C à 500 °C, céramique
GREENER_CHOICE
Code produit 10347904 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Céramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure unitSize
10347904 Céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10347904 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003581400
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de vitesse d'agitation : 100 à 1 500 tr/min, Forme : Carrée, Dimensions : 260 × 260 mm
L’agitateur magnétique à plaque chauffante en céramique offre une excellente résistance aux produits chimiques.
  • Moteur puissant pour mélanger des quantités de 5, 10 ou 15 L (H2O )
  • Circuit de sécurité fixe de 550 °C
  • Indicateur de la température pour éviter les brûlures.
  • Réglage précis de la température via l’affichage numérique (LED)
  • Affichage numérique des codes d’erreur
  • Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 100/120/230 V
Fonctions de sécurité Circuit de sécurité fixe de 550°C
Fonctions d’agitation Agitateur magnétique avec chauffage et plaque chauffante en céramique offrant une excellente résistance aux produits chimiques
Alimentation électrique 230/120/100 V, 50/60 Hz
Modèle C-MAG HS 10
Caractéristiques de la semelle Raccordement pour capteur externe :ETS-D4 flou
Longueur (impériale) 16,3 in
Dimensions 260 x 260 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
max. (métrique) 50°C à 500°C
Température (impériale) 122 °F à 932 °F
Température ambiante 5°C à 40°C
Hauteur (impériale) 4,1 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 300 mm
Longueur (métrique) 415 mm
Largeur (impériale) 11,8 in
Puissance 1 520 W
Poids (impériale) 13.2 lb.
Poids (métrique) 6 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Carré
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min
Affichage LED