Learn More
IKA™ Agitateur magnétique chauffant RT 15, température ambiante à 120 °C, °alliage d'aluminium
Tous les produits IKA Produits
Description
Agitateur de plaque chauffante magnétique numérique conçu pour le chauffage et l’agitation synchrones. La technologie à bobine magnétique offre une agitation silencieuse et homogène dans toutes les positions. La température de surface est réglable à l’infini jusqu’à 120°C, ce qui produit une température moyenne maximale de 70°C (en fonction du récipient utilisé). La vitesse demeure constante même lorsque la charge change.
- Distribution homogène de la température à travers la plaque chauffante
- Fonctionnement inversé réglable
- Mode Eco pour un auto-réchauffement faible de la surface
- Bobines magnétiques exemptes d’usure
- Affichage des codes d’erreur
- Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
- Convient au fonctionnement en continu
- Plage de vitesses : 0 - 1000 tr/min
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 100/115/230 V |
| Fonctions d’agitation | Chauffage et agitation synchrones |
| Modèle | RT 15 |
| Dimensions | 10,6 x 19,5 in |
| Hauteur (métrique) | 60 mm |
| max. (métrique) | Température ambiante à 120°C |
| Température ambiante | 5°C à 40°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Largeur (métrique) | 280 mm |
| Afficher plus |