Learn More
IKA™ Agitateur magnétique
Code produit 13430557 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
RO 10
RO 15
RO 5
Positions d’agitation:
5
10
15
Zone de surface de plaque supérieure (métrique):
120 x 470 mm
190 x 470 mm
280 x 470 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Positions d’agitation Zone de surface de plaque supérieure (métrique) Conditionnement
13430557 RO 15 15 280 x 470 mm 1 pièce
13450557 RO 10 10 190 x 470 mm 1 pièce
13440557 RO 5 5 120 x 470 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13430557 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003692500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3920.00€
    2775.00€ / 1 pièces
    Économisez 1145.00€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour l’agitation synchrone sans chauffage. L’agitateur magnétique IKA inclut la technologie à bobine magnétique pour offrir une agitation silencieuse et homogène dans toutes les positions. La vitesse demeure constante même lorsque la charge change.
Agitateur magnétique numérique sans chauffage, conçu pour l’agitation synchrone. La technologie à bobine magnétique offre une agitation silencieuse et homogène dans toutes les positions. La vitesse demeure constante même lorsque la charge change. La conception close et compacte permet un nettoyage facile et protège l’équipement contre la pénétration de liquides. Un tapis antidérapant transparent amovible est également inclus.
  • Fonctionnement inversé réglable
  • Bobines magnétiques exemptes d’usure
  • Affichage des codes d’erreur
  • Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
  • Convient au fonctionnement en continu
  • Plage de vitesses : 0 à 1200 tr/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 1 200 tr/min
Positions d’agitation 15
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Tension 100/240 V
Puissance 40 W
Hauteur (métrique) 60 mm
Zone de surface de plaque supérieure (métrique) 280 x 470 mm
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 280 mm
Ampérage 1 500 mA
Fréquence 50/60 Hz
Modèle RO 15
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Agitateur magnétique RO 15
Poids (métrique) 7 kg