Learn More
Fisherbrand™ Support magnétique pour pipettes
Code produit 11757325 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11757325 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11757325
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le support magnétique pour pipettes protège et organise les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 50 mL.
  • Quatre compartiments inclinés
  • ABS aimanté avec aimants forts des deux côtés
  • Se monte solidement sur des surfaces métalliques
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité Pipettes
Matériau ABS magnétisé
Positions 1
Forme Vertical
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Pour les pipettes de 0,1 à 50 mL
Quantité 1 de chaque
Dimensions 291 x 88 x 401 mm
Dimensions (L x l x H) 291 x 88 x 401 mm
Longueur (métrique) 29.1 cm
Longueur (impériale) 11,5 in
Largeur (impériale) 3,5 in
Hauteur (impériale) 15,8 in
Type de produit Rack pour pipettes
Étagères 4 niveaux
Hauteur (métrique) 40.1 cm
Largeur (métrique) 8.8 cm