Learn More
Fisherbrand™ Loupes
Code produit 11704396 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grossissement:
2, 4x
3, 10x
Diamètre (impériale) externe:
1,75 po
3 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Grossissement Diamètre (impériale) externe Conditionnement
11704396 3, 10x 1,75 po 1 pièce
11794386 2, 4x 3 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11704396
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisation en laboratoire ou dans le cadre d’autres travaux scientifiques précis
La lampe loupe Fisher Scientific™ se fixe verticalement ou horizontalement sur la partie supérieure ou le côté d’un des bords. Utilisation en laboratoire ou dans le cadre d’autres travaux scientifiques précis.
Loupe de grande taille
  • Grossissement 2X éclairé avec 4 x spots
  • La fenêtre mesure 2,75 x 2,75 po. (7 x 7 cm)
  • Encombrement : 8,5 x 3 x 1 po (L x l x H) (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Loupe de taille moyenne
  • Loupes double éclairée 3X et 10X
  • La fenêtre mesure 1,75 x 1,75 po. (4,4 x 4,4 cm)
  • Encombrement : 6,5 x 2 x 0,75 po (L x l x H) (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Loupe de petite taille
  • Agrandissement 8X
  • Mise au point réglable
  • La fenêtre mesure 2,5 cm (1 po.) de diamètre
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,75 po
Diamètre (métrique) externe 4,44 cm
Dimensions (L x l x H) 6,5 x 2 x 0,75 po (16,51 x 5 x 1,91 cm)
À utiliser avec (application) Pour observer les détails en surface et éclairer de façon uniforme le champ d’observation
Hauteur (impériale) 0,75 po
Hauteur (métrique) 1,91 cm
Comprend Pile AA remplaçable
Longueur (impériale) 6,5 in
Longueur (métrique) 16,51 cm
Éclairage LED
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113,39 g
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 5 cm
Diameter (Englis) Lens 1,75 po
Diameter (Metric) Lens 4,44 cm
Grossissement 3, 10x
Matériau Plastic (Plastique)
Type de produit Loupe, éclairée