Learn More
Rogo Sampaic™ Cellules de numération Malassez
Code produit 11720845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grid Type:
Double
Simple
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Grid Type Conditionnement
11720845 Double 1 pièce
11740835 Simple 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11720845 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur ZMB021
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour déterminer le nombre de particules par unité de volume d’un liquide. Les cellules de numération Malassez Rogo Sampaic™ possèdent un quadrillage simple ou double et une profondeur de 0,2 mm.
  • Pour les échantillons de sang
  • Pour mesures manuelles précises
Spécification
Type de produit Cellule de Malassez
Grid Type Double
Quantité 1Each
Type d’échantillon Sang
Profondeur (métrique) 0,2mm