Learn More
Malonic acid, Reagent Grade, 99.5+%, Thermo Scientific™
43.30€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS 141-82-2
Formule moléculaire C3H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 104.061
Numéro MDL MFCD00002707
Clé InChI OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
CID PubChem 867
ChEBI CHEBI:30794
Nom IUPAC propanedioic acid
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15421247
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031715.22
100g
43.30€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15431247
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031715.36
500g
155.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
141-82-2
104.061
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
867
propanedioic acid
C3H4O4
MFCD00002707
malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
CHEBI:30794
C(C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Malonic acid
1.62 g/mL
C3H4O4
MFCD00002707
14,5710
Soluble in water,sodium hydroxide and alcohol; Slightly soluble in pyridine and ether.
C(C(=O)O)C(=O)O
104.061
CHEBI:30794
≥99.5%
141-82-2
157°C (314°F)
H2C(CO2H)2
1751370
malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
propanedioic acid
867
104.06
Reagent
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H318-H302-H335-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-503-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OO8175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures