Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 10034-96-5 |
| Physical Form | Crystalline |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | H2MnO5S |
| MDL Number | MFCD00149159 |
| Synonym | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
| InChI Key | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| IUPAC Name | manganese(2+) hydrate sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.01 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?