Learn More
Slice™ Cutter à boîte manuelle
Code produit 16403609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16403609 Noir / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16403609 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.51€
    29.54€ / 1 pièces
    Économisez 2.97€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend une lame de sécurité Finger-Friendly™ en céramique avancée
  • Type de poignée : 3 positions
  • Poignée de protection distinctive ergo à crochet en J
  • Lames compatibles : 10404, 10408
  • Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non conductrice, sans étincelles
  • Comprend 1 lame de sécurité à double tranchant et à bout arrondi
  • Conception ambidextre
  • Gagnant du prix Red Dot Design
  • La lame s’étend jusqu’à deux profondeurs de coupe différentes
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 6,69 in
Longueur (métrique) 170 mm
Matériau TPEE, GFN, POM, acier au carbone, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame de sécurité à pointe ronde double face
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 3,54 oz.
Poids (métrique) 100,3 g
Largeur (impériale) 3,4 in
Largeur (métrique) 86,35 mm
Type de poignée 3 positions
Type de produit Cutter à boîte