Learn More
Slice™ Cutter pour carton manuel
Code produit 16423649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris/Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16423649 Gris/Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16423649 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10585
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La gaine métallique résistante à l’acétone glisse vers le haut pour protéger la lame ou vers le bas pour l’exposer
  • Type de lame installé : Pointe arrondie pour éviter les perforations ; saillie à angle droit pour une découpe efficace du carton.
  • Poignée en nylon durable avec gaine métallique résistante à l’acétone
  • Conception ambidextre
  • Lames compatibles : 10526, 10528
  • Finger-friendly™ Le tranchant de la meule reste affûté 11 fois plus longtemps que celui du métal ; sans danger au toucher
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Changement de lame sans outil
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 3,57 in
Longueur (métrique) 90,8 mm
Matériau GFN, aluminium, oxyde de zirconium
Couleur Gris/Orange
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame à pointe arrondie en céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,73 oz.
Poids (métrique) 20,7 g
Largeur (impériale) 0,86 in
Largeur (métrique) 21,8 mm
Type de poignée Lame fixe
Type de produit Cutter à boîte