Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour bouchons en aluminium / acier
Code produit 11550525 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du bouchon Conditionnement
11550525 20 mm 1 pièce
11815863 32 mm 1 pièce
11757577 11 mm 1 pièce
11748276 13 mm -
11707567 8 mm 1 pièce
11888951 7,5 mm 1 pièce
11839440 28 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11550525
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet de fermer les flacons de façon reproductible et sécurisée.
  • Pince à sertir
  • Manuel
  • Acier
  • Non autoclavable
  • Réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pince à sertir de 20 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 20 mm
Matériau Acier
Concept écologique ACT Ecolabel (Or)
Autoclavable Non autoclavable