Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour bouchons en aluminium / acier
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Description | Outil de sertissage pneumatique de base |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 11 mm |
| Matériau | Acier |
| Autoclavable | Non autoclavable |