Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour bouchons en aluminium / acier
Code produit 11815863 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du bouchon unitSize
11815863 32 mm 1 pièce
11757577 11 mm 1 pièce
11748276 13 mm -
11707567 8 mm 1 pièce
11888951 7,5 mm 1 pièce
11839440 28 mm 1 pièce
11550525 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11815863
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de fermer les flacons de façon reproductible et sécurisée.
  • Pince à sertir
  • Manuel
  • Acier
  • Non autoclavable
  • Réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pince à sertir de 32 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 32 mm
Matériau Acier
Autoclavable Non autoclavable