Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour joints amovibles ou à déchirer
Code produit 11801613 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour bouchons à bascule déchirables
Pour flacons à couvercle rabattable/bascule
Diamètre (métrique) du bouchon:
13 mm
20 mm
28 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) du bouchon unitSize
11801613 Pour flacons à couvercle rabattable/bascule 20 mm 1 pièce
11844970 Pour bouchons à bascule déchirables 13 mm 1 pièce
11829440 Pour flacons à couvercle rabattable/bascule 28 mm 1 pièce
11875050 Pour bouchons à bascule déchirables 20 mm 1 pièce
11777597 Pour flacons à couvercle rabattable/bascule 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11801613
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces outils de sertissage permettent de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.
  • Pince à sertir
  • Manuel
  • Acier
  • Non autoclavable
  • Réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pince à sertir de 20 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 20 mm
Matériau Acier
À utiliser avec (équipement) Pour flacons à couvercle rabattable/bascule
Autoclavable Non autoclavable