Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour joints amovibles ou à déchirer
Code produit 11875050 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour bouchons à bascule déchirables
Pour flacons à couvercle rabattable/bascule
Diamètre (métrique) du bouchon:
13 mm
20 mm
28 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) du bouchon Conditionnement
11875050 Pour bouchons à bascule déchirables 20 mm 1 pièce
11844970 Pour bouchons à bascule déchirables 13 mm 1 pièce
11801613 Pour flacons à couvercle rabattable/bascule 20 mm 1 pièce
11829440 Pour flacons à couvercle rabattable/bascule 28 mm 1 pièce
11777597 Pour flacons à couvercle rabattable/bascule 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11875050
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces outils de sertissage permettent de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.
  • Pince à sertir
  • Manuel
  • Acier
  • Non autoclavable
  • Réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pince à sertir de 20 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 20 mm
Matériau Acier
À utiliser avec (équipement) Pour bouchons à bascule déchirables
Autoclavable Non autoclavable