Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Équipement de bouchage et de débouchage des flacons
- Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Code produit 11528240| Code produit | Dimensions | Type | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 11528240 | 32 mm | Pince à dessertir manuelle | 1 pièce |
| 15280389 | 8 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 14860742 | 11 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 13488988 | 20 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 10147664 | 8 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 10429454 | 11 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 10566765 | 13 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 10231585 | 13 mm | Sertisseuse manuelle (amovible) | 1 pièce |
| 12400268 | 20 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 10372525 | 20 mm | Sertisseuse manuelle (amovible) | 1 pièce |
| 10250535 | 28 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 10773667 | 30 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 10229964 | 32 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 11528470 | 11 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 11538470 | 20 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 15290389 | 8 mm | - | 1 pièce |
| 15188784 | 20 mm | - | 1 pièce |
| 10259614 | 8 mm | Pince à dessertir manuelle | 1 pièce |
| 10488084 | 11 mm | Pince à dessertir manuelle | 1 pièce |
| 10240535 | 13 mm | Pince à dessertir manuelle | 1 pièce |
| 10279364 | 20 mm | Pince à dessertir manuelle | 1 pièce |
| 12852344 | 28 mm | Pince à dessertir manuelle | 1 pièce |
| 10301535 | 30 mm | Pince à dessertir manuelle | 1 pièce |
| 11564815 | 20 mm | Pince à sertir manuelle | 1 pièce |
| 10530303 | 11 mm | Pince à dessertir manuelle | 1 pièce |
| 10143362 | 20 mm | Pince à dessertir manuelle | 1 pièce |
| 12054907 | 11 mm | Pince de débouchage manuelle | 1 pièce |
| 10299454 | 13 mm | Pince de débouchage manuelle | 1 pièce |
| 10066164 | 20 mm | Pince de débouchage manuelle | 1 pièce |
| 10200205 | 30 mm | Pince de débouchage manuelle | 1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National
- Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou de sérum
- Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
Specifications
Specifications
| Description | Pince à dessertir manuelle |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Type | Pince à dessertir manuelle |
| À utiliser avec (équipement) | Capsule en aluminium et en acier, flacon National, flacon Chromacol |
| Dimensions | 32 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie industrielle |
| Gamme de produits | National |