Learn More
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel, en acier, non autoclavable
Code produit 11758276 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11758276 8 mm 1 pièce
11768276 11 mm 1 pièce
11787597 13 mm 1 pièce
11500535 20 mm 1 pièce
11849440 28 mm 1 pièce
10621210 32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11758276
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les outils de dessertissage manuel permettent de retirer facilement et sans casse les joints en aluminium.
  • Décapsuleur
  • Manuel
  • Acier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Fonctionnement Manuel
Type Décapsuleur manuel
À utiliser avec (équipement) Bouchon en aluminium
Dimensions 8 mm