Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC manuelles
Code produit 10334133 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
25 g
Calibre 23
Calibre 23s
Calibre 25
Calibre 26
Type de produit:
Fixe
Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible
Seringue pour échantillonneur automatique GC, à piston-aiguille, 50 mm
Seringue pour échantillonneur automatique GC, à piston-aiguille, 70 mm
Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Quantité:
6 / Bte
Unité
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Type de produit Quantité Conditionnement
10334133 10 μl Calibre 26 Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe Unité 1 pièce
10361195 1 μl Calibre 23 Seringue pour échantillonneur automatique GC, à piston-aiguille, 50 mm Unité 1 pièce
10752327 1 μl Calibre 23 Seringue pour échantillonneur automatique GC, à piston-aiguille, 70 mm Unité 1 pièce
13476806 5 μl Calibre 23s Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe Unité 1 pièce
10219744 5 μl Calibre 26 Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe Unité 1 pièce
10531305 10 μl Calibre 26 Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe 6 / Bte 6 pièces
10771937 10 μl Calibre 26 Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible Unité 1 pièce
10219274 25 μl Calibre 25 Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe Unité 1 pièce
10311005 25 μl Calibre 25 Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible Unité 1 pièce
10713287 50 μl Calibre 25 Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible Unité 1 pièce
10321005 100 μl Calibre 25 Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe Unité 1 pièce
10670436 250 μl 25 g Fixe Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10334133 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365D1091
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez facilement des injections manuelles précises, exactes et reproductibles grâce à Thermo Scientific™ Seringues GC.
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC manuelles Thermo Scientific™. Les conceptions robustes et éprouvées sont optimisées pour le perçage de septum. Elles sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé et couvrent de nombreux volumes. Les marquages faciles à lire assurent une reproductibilité.
  • Seringues disponibles en plusieurs volumes
  • Seringues en PTFE Luer-Lok™
  • Seringues en PTFE Luer-Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 10 μl ; Longueur : 50 mm ; Fixe ; À l’unité
Calibre d’aiguille Calibre 26
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Jetable Non
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique GC