Learn More
Slice™ Couteau industriel manuel
Code produit 16453639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16453639 Noir / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16453639 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10559
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rétraction manuelle avec 4 profondeurs de coupe : profondeur max. de 76 mm
  • Type de lame installé : pointe arrondie
  • Poignée en nylon durable
  • Conception ambidextre : orientation inverse de la lame pour les gauchers
  • Finger-friendly™ Le bord dure 11 fois plus longtemps que le métal
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • La lame est sûre jusqu'à 1600 °C
  • Lames compatibles : 10538, 10539, 10540
  • Inclut un trou de cordon intégré et un changement rapide de lame
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 6,09 in
Longueur (métrique) 154,7 mm
Matériau GFN, POM, acier inox, acier au carbone, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame à pointe arrondie en céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 2,54 oz.
Poids (métrique) 72 g
Largeur (impériale) 1,34 in
Largeur (métrique) 34 mm
Type de poignée 5 positions
Type de produit Couteau utilitaire