Learn More
Slice™ Couteau utilitaire manuel à poignée métallique
Description
- La glissière de rétraction manuelle offre trois positions de coupe fixes pour différentes tâches, ainsi qu’une position entièrement rétractée pour un stockage en toute sécurité.
- Le garage à lames intégré est conçu pour accueillir une lame de rechange.
- Le bord Finger-Friendly™ réduit les lacérations.
- Excellente résistance à l’usure
- Les lames sont chimiquement inertes, ce qui signifie qu’elles ne rouillent jamais.
- Type de lame installé : Pointe arrondie
- Poignée en métal durable avec finition à texture épaisse
- Rétraction manuelle avec 3 positions de coupe
- Conception ambidextre
- Réduit les blessures et les coûts
- Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
- La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
- Lame exempte d’huile et de lubrifiant
- Lame 100 pour cent oxyde de zirconium
- Moins de changements de lame signifient moins de blessures
- Lames compatibles : 10523, 10524, 10525
- Changement de lame sans outil
Spécification
Spécification
| Type de produit | Couteau utilitaire |
| À utiliser avec (équipement) | Lame 10524, 10523, 10525 |
| Longueur (impériale) | 6,69 in |
| Longueur (métrique) | 170 mm |
| Matériau | Acier au carbone, alliage en acier d’aluminium, alliage en acier de zinc, GFN, TPR, acier inox, oxyde de zirconium |
| Couleur | Gris/Orange |
| Description | Rétractation manuelle |
| À utiliser avec (application) | Coupe industrielle |
| Comprend | 1 lame en céramique à pointe arrondie 10524 |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Afficher plus |