Learn More
Slice™ Mini cutter manuel
Code produit 16423619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16423619 Noir / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16423619 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10515
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le mini cutter manuel Slice™ offre une option de rétraction manuelle avec une lame qui se verrouille en place.
  • Version à rétractation manuelle du mini cutter apprécié
  • Aimant intégré
  • Changement de lame facile pour une utilisation par les gauchers
  • Lame Finger-Friendly™
  • Pour les coupes répétitives, les utilisateurs trouvent que la rétraction manuelle est un moyen plus facile de manipuler les outils de coupe : il suffit de placer la lame en position exposée et de couper.
  • Livré avec une lame à pointe arrondie mais compatible avec les lames à pointe pointue en option, toutes avec la même conception de bord qui les rend plus sûres à manipuler que les lames traditionnelles.
  • Type de lame installé : Pointe arrondie
  • Poignée avec aimant intégré
  • Conception ambidextre : Inverser l’orientation de la lame pour les gauchers
  • La lame Finger-Friendly™ coupe efficacement
  • Moins de changements de lame réduisent les blessures et les coûts
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • Lame 100 pour cent oxyde de zirconium
  • Le bord de la lame dure jusqu’à 11,2 x plus que le métal
  • Lames compatibles : 10404, 10408
  • Changement de lame sans outil
Spécification
Type de produit Couteau utilitaire
À utiliser avec (équipement) Lame 10404, 10408
Longueur (impériale) 2,44 in
Longueur (métrique) 62,0 mm
Matériau ABS, POM, aimant NdFeB, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
À utiliser avec (application) Coupe industrielle
Comprend 1 lame en céramique à pointe arrondie 10404
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,63 oz.
Poids (métrique) 17,82 g
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38 mm