Learn More
Slice™ Stylo cutter manuel
Description
- Type de poignée : 3 positions
- Poignée en nylon renforcé de fibre de verre
- Lames compatibles : Slice™ 10404, 10408
- Réduit les blessures, réduit les coûts
- Le trou de cordon maintient l’outil à portée de main
- Lame non conductrice, sans étincelles
- Conception ambidextre
- Changement de lame sans outil
- Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
- Moins de changements de lame = moins de blessures
- Offre deux profondeurs de coupe
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longueur (impériale) | 5,26 in |
| Longueur (métrique) | 133,50 mm |
| Matériau | ABS, GFN, POM, acier au carbone, oxyde de zirconium |
| Couleur | Noir / orange |
| À utiliser avec (application) | Coupe sécurisée |
| Comprend | 1 lame en céramique |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Poids (impériale) | 1,02 oz. |
| Poids (métrique) | 29 g |
| Show More |