Learn More
Slice™ Couteau utilitaire manuel
Description
- Type de poignée : 5 positions
- Poignée en nylon renforcé de fibre de verre
- Lames compatibles : Slice™ 10526, 10528
- Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
- Réduit les blessures, réduit les coûts
- Lame non conductrice, sans étincelles
- Conception ambidextre
- Le trou de cordon maintient l’outil à portée de main
- Changement de lame sans outil
- Moins de changements de lame = moins de blessures
- Offre deux profondeurs de coupe
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longueur (impériale) | 6,06 in |
| Longueur (métrique) | 154 mm |
| Matériau | GFN, POM, acier au carbone, oxyde de zirconium |
| Couleur | Noir / orange |
| À utiliser avec (application) | Coupe sécurisée |
| Comprend | 1 lame en céramique |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Poids (impériale) | 2,35 oz. |
| Poids (métrique) | 66,5 g |
| Afficher plus |