Learn More
Slice™ Grattoir utilitaire manuel avec lame de sécurité
Code produit 16453649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16453649 Noir / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16453649 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.05€
    32.69€ / 1 pièces
    Économisez 3.36€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grattoir à rétraction manuelle avec lame de sécurité résistante Finger-Friendly™
  • Type de lame installé : pointe arrondie
  • Poignée en nylon durable avec poignées de confort à contact doux
  • Conception ambidextre
  • Lames compatibles : 10526, 10528
  • Finger-friendly™ Le bord dure 11 fois plus longtemps que le métal
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Changement de lame sans outil
  • La poignée comprend un trou de cordon intégré
  • Idéal pour le raclage de peinture, de rouille et d’adhésifs
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 5,39 in
Longueur (métrique) 137 mm
Matériau GFN, TPEE, POM, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame à pointe arrondie en céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 2,33 oz.
Poids (métrique) 66,1 g
Largeur (impériale) 2,88 in
Largeur (métrique) 73,2 mm
Type de poignée Lame fixe
Type de produit Grattoir