Learn More
Zwiebel™ Accessoire pour balance, dalles en marbre
Code produit 12603870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
450 x 300 x 40 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12603870 450 x 300 x 40 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12603870 Fournisseur Zwiebel™ Code fournisseur PBI293CE
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Base en dalles de marbre pour garantir des balances stables et de niveau
  • Table de pesée en marbre massif
  • Accessoire pour balances et manipulation du poids
Spécification
Type de produit dalle de marbre
Dimensions (L x l x H) 450 x 300 x 40 mm
Matériau Marbre