Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ Plaque de stockage à fond rond et à puits profond de 96 ml
Code produit 10013381
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Nb par paquet:
1
En vrac
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Nb par paquet unitSize
10013381 Stérile 1 50 pièces
13475339 Non stérile En vrac -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10013381 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 780261
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient à la culture de bactéries ou de levures. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ La plaque de stockage à fond rond à puits profonds de 1 mL à 96 puits convient également au stockage d'échantillons.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Scellable avec films adhésifs et thermoscellant
  • Résistance aux températures élevées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 1 mL
Type de puits Fond rond (puits en U)
Nb par paquet 1
Quantité 50/boîte
Modèle de puits Cheminée