Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits Masterblock™
Beschreibung
Unique Masterblock Cette conception convient aux applications nécessitant des volumes de travail plus importants, comme le stockage de liquides dans les chimiothèques.
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriqué selon les normes DIN ISO Norme 9001
- Traçable à la production par l’intermédiaire d’un système de numérotation par LOT défini
- Microplaques idéales pour le stockage des échantillons et la culture de bactéries ou de levures
- Compatibles avec les systèmes automatisés
- Dimensions et tolérances externes uniformes
- Codage alphanumérique des puits
- Grande résistance aux substances chimiques
- Résistance aux hautes températures (-196 °C à +121 °C)
- Scellable avec films adhésifs et thermoscellant
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | DIN ISO 9001 |
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume total (métrique) du puits | 2 mL |
| Type de puits | Fond conique (puits en V) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?