Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits Masterblock™
GREENER_CHOICE
Code produit 10090292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
0,5 mL
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Conditionnement
10090292 0,5 mL 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10090292 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 786201
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PP pour offrir une excellente stabilité thermique et résistance chimique. Les microplaques de 0,5 ml Greiner Bio One ™Masterblock™ à 96 puits offrent une conception unique et profonde adaptée aux applications nécessitant de plus grands volumes de travail. La plaque est compatible avec l’équipement de plaque actuel et peut être utilisée pour la manipulation manuelle et robotique.
  • Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
  • Idéal pour le stockage d’agents actifs, d’échantillons de patients, de biomolécules et de réactifs et la culture de bactéries ou de levures
  • Dimensions et tolérances externes uniformes
  • Codage alphanumérique des puits
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Certifiés Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Volume total (métrique) du puits 0,5 mL
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
Nb par paquet 80/boîte
Profile Fond en V
Quantité 80/boîte
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C