Learn More
Greiner Bio-One Microplaque Masterblock™ à fond en V, non traitée, à 96 puits
Code produit 10678821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10678821 Transparent 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10678821 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 780271
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :sans couvercle
  • Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
  • Idéal pour le stockage d’agents actifs, d’échantillons de patients, de biomolécules et de réactifs et la culture de bactéries ou de levures
  • Dimensions et tolérances externes uniformes
  • Codage alphanumérique des puits
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Certifiés Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Format Standard
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Conditionnement 1/boîte ; 50/carton
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque à 96 puits
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 2 mL
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
Nbre par carton 50
Quantité 50/boîte
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C