Description
- Grand bloc pour les grands dosages - petit bloc pour les petits dosages
- Programmation graphique intuitive
- Bloc universel pour barrettes, tubes PCR de 0,1 ml, 0,2 ml et 0,5 ml
- Faible encombrement
- Gradient en option pour l’optimisation de la PCR
- Notification par e-mail
- Le concept flexlid™ permet d’utiliser tous les types de consommables avec un réglage automatique de la hauteur du couvercle
Spécification
Spécification
| Plage de températures (métrique) | 37 à 110°C (couvercle), 4 à 99°C (bloc) |
| Contenu et stockage | Prise EU |
| Dimensions | 25 × 41,2 × 33 cm |
| Capacité | Tubes PCR de 64/ 32 × 0,2 ml ou positions pour tubes PCR de 24/ 10 × 0,5 ml |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | PCR standard, optimisation d’une PCR |
| Interface utilisateur | CAN_in / CAN_out, Ethernet, USB |
| Nbre de programmes | > 700 programmes |
| Couvercle chauffant | Oui |
| Poids | 10,5 kg |