Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus, X2e, fiche UE
Code produit 15548831 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 64/32 emplacements pour tubes PCR de 0,2 mL ou 24/10 emplacements pour tubes PCR de 0,5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15548831 Capacité : 64/32 emplacements pour tubes PCR de 0,2 mL ou 24/10 emplacements pour tubes PCR de 0,5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15548831 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6339000016
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermocycleur PCR avec capacité à exécuter deux protocoles simultanés et indépendants.
  • Grand bloc pour les grands dosages - petit bloc pour les petits dosages
  • Programmation graphique intuitive
  • Bloc universel pour barrettes, tubes PCR de 0,1 ml, 0,2 ml et 0,5 ml
  • Faible encombrement
  • Gradient en option pour l’optimisation de la PCR
  • Notification par e-mail
  • Le concept flexlid™ permet d’utiliser tous les types de consommables avec un réglage automatique de la hauteur du couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de températures (métrique) 37 à 110°C (couvercle), 4 à 99°C (bloc)
Contenu et stockage Prise EU
Dimensions 25 × 41,2 × 33 cm
Capacité Tubes PCR de 64/ 32 × 0,2 ml ou positions pour tubes PCR de 24/ 10 × 0,5 ml
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) PCR standard, optimisation d’une PCR
Interface utilisateur CAN_in/CAN_out, Ethernet
Nbre de programmes > 700 programmes
Couvercle chauffant Oui
Poids 11 kg