Learn More
Eppendorf™ ThermocycleurMastercycler X50l
Code produit 15866721 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
4°C à 99°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
15866721 4°C à 99°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15866721 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6303000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9410.00€
    8751.00€ / 1 pièces
    Économisez 659.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
Mastercycler X50 avec contrôleur à écran tactile
Le thermocycleur Eppendorf™ Mastercycler X50 est la synthèse élégante de la vitesse, de la flexibilité et de l’optimisation de la PCR pour les applications de PCR de recherche et la standardisation pour les applications de PCR de routine. Un nouveau concept d’écran tactile hautement intuitif met tous ces avantages à portée de main.
  • L’unité ne peut être contrôlée qu’avec Mastercycler X50 avec l’interface à écran tactile
  • Gradient 2D innovant pour une optimisation avancée de la PCR
  • Vitesse de chauffage : 5°C/s
  • Précision de la température des blocs : ±0,15°
  • Concept Flexlid™ : le réglage automatique de la hauteur du couvercle vous permet d’utiliser tous les types de consommables
  • Faible encombrement
  • garantie 2 ans
Certifications
Déclaration de conformité
Garantie
garantie 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ±0,15 °C
Contenu et stockage Manuel d’utilisation, certificat d’uniformité et cordon d’alimentation principal avec fiches UE et US
Uniformité thermique Homogénéité du bloc °de 20 °C °à 72 °C ≤ ± °0,2 °C, 95 °C ≤ ±0,3 °C
Dimensions 27,5 × 43 × 33 cm
Capacité 96 récipients PCR de 0,2 ml, 1 plaque PCR de 8 × 12
Tension 110 à 230 V
Type d’affichage Écran de statut
Type de produit Thermocycleur
Hauteur (impériale) 13 in
Profondeur (impériale) 17 in
Hauteur (métrique) 33 cm
Largeur (métrique) 27,5 cm
Garantie 2 an
Largeur (impériale) 10,8 in
Profondeur (métrique) 43 cm
Gamme de températures 4°C à 99°C
À utiliser avec (application) PCR
Longueur (impériale) 17 in
Longueur (métrique) 43 cm
Puissance 850 W
Montée en température max. 5°C/s
Nbre de programmes 1000
Description X50l
Gamme de gradients 1°C à 30°C
Couvercle chauffant 37°C à 110°C
Poids 10,7 kg (23,6 lb)
Configurations des blocs Bloc à 96 puits en aluminium